Learn More
Brady™ Bloqueo de cable de polímero de poliuretano reforzado con cable de nailon no conductivo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueo de cable con cable de nailon no conductivo |
| Color | Rojo |
| Material | Nailon relleno de vidrio, Nailon |
| Certificaciones/conformidad | UL 94 HB |
| Descripción | Bloqueo de cable de uso general con cable de nailon no conductivo: 2,44 m |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 7 mm |
| Dimensiones (L x An) | 82,00 x 152,40 mm |
| Altura (métrico) | 152,4 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (métrico) | 82 mm |