Learn More
DWK Life Sciences Conectores de nailon reforzado con fibra de vidrio Kimble™ con juntas de PTFE
Código de producto. 15389796
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
De 13-425 a 15-425
De 13-425 a 20-400
De 15-425 a 20-400
De 18-400 a 20-400
De 20-400 a 20-400
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
15389796 De 13-425 a 15-425 cada uno
11892933 De 18-400 a 20-400 1 PCS
11882933 De 15-425 a 20-400 cada uno
17751088 De 13-425 a 20-400 cada uno
11802943 De 20-400 a 20-400 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15389796 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 7472051315
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los conectores de nailon relleno de fibra de vidrio Kimble™ con sellos de PTFE son conectores roscados que se utilizan para acoplar dos elementos con un acabado GPI.
  • Los conectores tienen juntas de PTFE y juntas tóricas de FKM
  • Nailon relleno de fibra de vidrio azul
  • Para uso hasta 150 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para conectar trampas de rotavapores estándar a viales
Incluye Juntas PTFE
Tamaño de rosca De 13-425 a 15-425
Material Nailon
Tipo de producto de semicelda