Learn More
Bohlender™ Juntas de rosca de ETFE reforzadas con fibra de vidrio BOLA™
Código de producto. 10792173
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos con D.E. de 0,8 mm
Para tubos con D.E. de 4mm
Para tubos con D.E. de 6mm
Para tubos con DE de 10 mm
Para tubos con DE de 6 mm
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de rosca unitSize
10792173 Para tubos con D.E. de 0,8 mm GL 14 cada uno
10028360 Para tubos con DE de 10 mm GL 18 cada uno
10745992 Para tubos con DE de 10 mm GL 25 cada uno
10222351 Para tubos con D.E. de 4mm GL 18 cada uno
10489381 Para tubos con D.E. de 6mm GL 25 cada uno
10120461 Para tubos con DE de 6 mm GL 14 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10792173 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D59306
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas juntas de rosca para conectar equipos y accesorios con roscas GL a tubos de pared dura o tubos de vidrio, plástico y metal.Las juntas de rosca de ETFE reforzado con fibra de vidrio Bohlender™ BOLA™ son ideales para fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción.Ideal para su uso en ambientes agresivos.
  • Tapón de rosca de ETFE reforzado con fibra de vidrio roja
  • Piezas internas:Un anillo en V de ETFE, una junta tórica de FKM y un anillo cónico y uno de sellado de PTFE
  • Para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio)
  • Muy buena resistencia química
  • El medio solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA
Material ETFE reforzado con fibra de vidrio
Para utilizar con Para tubos con D.E. de 0,8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Tamaño de rosca GL 14
Color Rojo
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 150 °C
Tipo de producto Junta de rosca