Learn More
HUBER Manguera de drenaje, sin presión, FKM-200-NW12
Código de producto. 10120125
Click to view available options
Tamaño:
NW 12 x 2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10120125
Marca: HUBER 34322
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manguera de drenaje, sin presión, FKM-200-NW12, 70 (±5) trenzada con fibra de vidrio tejida EC 9-68 natural
Especificaciones
Intervalo de temperatura De -20 °C a +200 °C
Tipo Manguera
Tamaño NW 12 x 2 mm