Learn More
Afora™ Matraces Erlenmeyer de vidrio
Descripción
- Cónicos
- Vidrio mate de borosilicato
- Cuello estrecho
- Fondo plano
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Mate |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 108 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 14/23 |