Learn More
Gravis Frascos de vidrio para cuentagotas
Código de producto. 11764905
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
N.º por caja:
127Cada una
156Cada una
Tamaño de la unidad:
paquete de 127
paquete de 156
Código de producto. 11764905
Marca: Gravis C007341127+U26061INV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Para el almacenamiento y la dispensación de pequeñas cantidades de muestras líquidas. Los frascos cuentagotas de vidrio Gravis están disponibles en tres capacidades diferentes para adaptarse a sus necesidades.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Se entrega montado con tapón de rosca, bulbo de chorro y tubo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Material De cristal
N.º por caja 127Cada una
Altura (métrico) 120 mm