Learn More
JG Finneran Associates™ Viales con tapón de rosca de vidrio, 12 x 32 mm para tapones de 11 mm
Descripción
- Compatible con cierres Poly Crimp™ o cierres de rosca de aluminio estándar
- Elija entre vidrio borosilicatado tipo I transparente o ámbar
- Disponibles con puntos de marcado graduados que facilitan el llenado de viales hasta el nivel deseado y la visualización de volúmenes de muestras
- Disponible con una abertura de un 40 % más grande para evitar agujas rotas (debido al aumento del área objetivo)
- El exclusivo diseño StepVial centra con precisión un inserto de volumen limitado para un uso fiable con Agilent y otros muestreadores automáticos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para trabajar en Agilent y otros muestreadores automáticos. |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,5, 1,0 y 1,5 ml |
| Estilo de cuello | Encapsulado, abertura estándar |
| N.° por paquete | 100/paq. |
| Tipo de tapón | Cierre de rosca (Poly Crimp™ o aluminio estándar) |
| Mostrar más |