Learn More
Hirschmann™ Cubreobjetos de vidrio con CE conforme a IVD 98/79 EC
Descripción
- Superficie lisa y pulida
- Número de lote en el envase
- Etiquetado con: fecha de uso preferente, marcado CE sobre diagnóstico in vitro 98/79. De acuerdo con la Normativa de calibración alemana (Eichordnung), únicamente pueden ponerse a la venta y emplearse cubiertas de vidrio para hemocitómetro con calibración oficial
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos de vidrio para hemacitómetros |
| Material | Vidrio |
| Grosor (métrico) | 0,4 mm |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 26 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Hemocitómetro |