Learn More
Hirschmann™ Glass covers
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
21 x 26 mm
24 x 40 mm
24 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- LOT number on packaging
- CE pursuant to IVD 98/79
- DIN 58 884
Especificaciones
Especificaciones
| Grosor (métrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Dimensiones (L x An) | 24 x 60 mm |