Learn More
Hirschmann™ Glass covers
Código de producto. 10329241
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
21 x 26 mm
24 x 40 mm
24 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10329241 24 x 40 mm paquete de 1000
13240480 24 x 60 mm paquete de 1000
13148159 21 x 26 mm paquete de 1000
3 options
Código de producto. 10329241
Marca: Hirschmann™ 8000116
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Remove stickiness and minimize dust. Hirschmann™ Glass covers are perfect for protecting and preserving microscopy slides.
  • LOT number on packaging
  • CE pursuant to IVD 98/79
  • DIN 58 884
Especificaciones
Grosor (métrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensiones (L x An) 24 x 40 mm