missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonics & Materials Glass Cooling Cell with Water Jacket

Código de producto. 15883764
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15883764

Marca: Sonics & Materials 83000009

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used to ensure that temperature sensitive samples stay cold, available in a variety of sizes

  • Inlet and outlet require 3/8 in. (9.5 mm) I.D. tubing

Especificaciones

Tipo de producto Cooling Cell
Capacidad (métrico) 10 mL
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado