Learn More
Karl Hecht™ Glass Centrifuge Tubes, Screw Cap
Código de producto. 10798462
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 10 a 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10798462 De 10 a 15 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 10798462 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 40970010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Clear, glass centrifuge tubes with screw caps. Karl Hecht™ Glass Centrifuge Tubes, Screw Cap are ungraduated, sterilizable and have conical bottoms.
  • Threaded tube with cap closures.
  • Ungraduated.
  • Sterilizable up to 121°C.
  • Conical bottoms.
  • AR™ glass construction.
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 10 a 15 ml
Material Soda Lime Glass
Para utilizar con Centrífuga
N.° por paquete 100
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 112 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Screw Cap
Closure Included Sí
Diámetro (métrico) 17 mm