Learn More
Bellingham + Stanley™ Tubos de polarímetro con centro de vidrio
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8009503
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11960078 100 mm cada uno
11970078 200 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11960078
Marca: Bellingham + Stanley™ 3557
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibles con la mayoría de marcas de polarímetros Los tubos de polarímetro con centro de vidrio Bellingham + Stanley™ están fabricados siguiendo altos estándares de acuerdo con las recomendaciones de ICUMSA. Los extremos del tubo son precisos para lograr la medida de rotación óptica de mayor precisión.
  • Tubos de llenado con vidrio de 8 mm estándar en el centro
  • Incluye un vaso de llenado central en forma de embudo para muestras viscosas.
  • Precisión gracias a sus ventanas fabricadas en vidrio de baja tensión especialmente seleccionado
  • Disponible en longitudes de 100 mm y 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubo de polarímetro con vaso de llenado central en forma de embudo para muestras viscosas
Material Vidrio, estándar de 8 mm
Para utilizar con (equipo) Polarímetro
Longitud (métrico) 100 mm