Learn More
Marienfeld Superior™ Tubos capilares de vidrio para determinación del punto de fusión
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
70 mm
75 mm
80 mm
Diámetro interior (métrico):
0,42 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
Tipo de producto:
Tubos capilares
Tubos capilares con un extremo cerrado
Unit Size:
paquete de 1000
Description
- Con bordes cortados en ángulo recto
- Para uso único
- 100 Capilares en un tubo, 10 tubos en un cartón
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Tubos capilares |
| Diámetro interior (métrico) | 1,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para determinación del punto de fusión |
| Longitud del tubo (métrico) | 80 mm |
| Cantidad | 1000 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction