Learn More
Marienfeld Superior™ Glass Capillary Tubes
Use Marienfeld Superior™ Glass Capillary Tubes to determine melting points during laboratory experimentation.
Marca: Marienfeld Superior™ 2930208
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Double-sided
- 80mm * 0.6mm
- Pack = 1000 pieces