Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio
Descripción
- Con marca de anillo
- Certificado de conformidad
- Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
- Conforme a la ISO 7550, CE conforme a IVD 98/79 EC
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,25% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | Vidrio |
| Graduaciones | 100 μL |
| Incluye | Marca anular |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Tipo | Pipeta capilar |
| Desechables | Sí |