Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado graduado marrón de vidrio con tapón de polietileno
Código de producto. 13197949
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
1000 ml
10 000 mL
10 ml
20 ml
200 ml
2000 ml
25 ml
250 ml
5 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
5 ml
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 19/32
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 34/35
Esmerilado estándar NS 45/40
Esmerilado estándar NS 7/16
NS 14/23
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
13197949 5 ml Esmerilado estándar NS 7/16 paquete de 2
10030052 1000 ml Esmerilado estándar NS 19/32 cada uno
12628675 100 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
11952043 100 ml 14/23 NS esmerilada estándar paquete de 2
11912043 10 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
11962043 200 ml 14/23 NS esmerilada estándar paquete de 2
11922043 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar paquete de 2
10174924 50 ml NS 14/23 paquete de 2
10758811 2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 cada uno
10245522 20 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
11932043 25 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
10386342 25 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
11982043 500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 paquete de 2
11902043 5 ml 10/19 NS esmerilada estándar paquete de 2
11942043 50 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
11972043 250 ml 14/23 NS esmerilada estándar paquete de 2
10315231 1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar cada uno
10151742 5000 ml Esmerilado estándar NS 34/35 cada uno
10611923 10 000 mL Esmerilado estándar NS 45/40 cada uno
19 options
Código de producto. 13197949
Marca: Hirschmann™ 2822152
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con tapón de polietileno
  • Con graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Calibración Para el almacenamiento
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polietileno
Color Marcas ámbar permanentes con color de difusión plateado
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Altura (métrico) 70 ± 5 mm
Incluye Tapón de polietileno
Límite de error ±0,025 ml
N.° por paquete 2/paquete
Junta cónica estándar Esmerilado estándar NS 7/16
Tolerancia ±0,025 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Graduated No
Esterilidad No estéril
Clase A
Forma del fondo Redondo