Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado graduado marrón de vidrio con tapón de polietileno
Código de producto. 12628675
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
1000 ml
10 000 mL
10 ml
20 ml
200 ml
2000 ml
25 ml
250 ml
5 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
5 ml
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 19/32
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 34/35
Esmerilado estándar NS 45/40
Esmerilado estándar NS 7/16
NS 14/23
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
12628675 100 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
10030052 1000 ml Esmerilado estándar NS 19/32 cada uno
13197949 5 ml Esmerilado estándar NS 7/16 paquete de 2
11952043 100 ml 14/23 NS esmerilada estándar paquete de 2
11912043 10 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
11962043 200 ml 14/23 NS esmerilada estándar paquete de 2
11922043 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar paquete de 2
10174924 50 ml NS 14/23 paquete de 2
10758811 2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 cada uno
10245522 20 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
11932043 25 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
10386342 25 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
11982043 500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 paquete de 2
11902043 5 ml 10/19 NS esmerilada estándar paquete de 2
11942043 50 ml 12/21 NS esmerilada estándar paquete de 2
11972043 250 ml 14/23 NS esmerilada estándar paquete de 2
10315231 1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar cada uno
10151742 5000 ml Esmerilado estándar NS 34/35 cada uno
10611923 10 000 mL Esmerilado estándar NS 45/40 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 12628675 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2822180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con tapón de polietileno
  • Con graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 170 mm
Límite de error ±0,1 ml
Junta cónica estándar 12/21 NS esmerilada estándar
Tolerancia ±0,1 ml
Graduated Sí
Clase A