Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado graduado marrón de vidrio con tapón de polietileno
Descripción
- Con tapón de polietileno
- Con graduación de tinción ámbar
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Glass |
| Altura (métrico) | 370 mm |
| Límite de error | ±0,6 ml |
| Junta cónica estándar | Esmerilado estándar NS 29/32 |
| Tolerancia | ±0,6 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |