Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado graduado marrón de vidrio con tapón de polietileno
Beskrivning
- Con tapón de polietileno
- Con graduación de tinción ámbar
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| Junta cónica estándar | 12/21 NS esmerilada estándar |
| Tolerancia | ±0,04 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?