Learn More
Hellma™ Cubetas de macroceldas de vidrio óptico especial 100-OS
Código de producto. p-8000259
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 mL
17,5 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11767263 14 mL paquete de 2
11771804 17,5 ml 2 PCS
10475041 17,5 ml cada uno
3 options
Código de producto. 11767263
Marca: Hellma™ 1004020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de macroceldas de vidrio óptico especial 100-OS Hellma™ están fabricadas con vidrio SCHOTT™ tipo UK 5, fabricado con materias primas excepcionalmente puras, lo que proporciona una mejor transmisión en la gama cercana a los rayos ultravioleta.
  • Transmisión de más del 80 % sobre un rango espectral de entre 320 y 2500 nm
  • Para mediciones fotométricas y colorimétricas
Especificaciones
Tipo Macrocelda
Capacidad (métrico) 14 mL
Material Vidrio óptico
Anchura (métrico) interior 9.5 mm
Cantidad Paquete de 2
Trayectoria óptica 40 mm
Wavelength Range De 320 a 2500 nm
Altura (métrico) 42.5 mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro
Anchura (métrico) 12.5 mm
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopia