Learn More
Hellma™ Cubetas de macroceldas de vidrio óptico especial 100-OS
Descripción
- Transmisión de más del 80 % sobre un rango espectral de entre 320 y 2500 nm
- Para mediciones fotométricas y colorimétricas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Macrocelda |
| Capacidad (métrico) | 14 mL |
| Material | Vidrio óptico |
| Anchura (métrico) interior | 9.5 mm |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Trayectoria óptica | 40 mm |
| Wavelength Range | De 320 a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 42.5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro |
| Anchura (métrico) | 12.5 mm |
| Mostrar más |