Learn More
Fisherbrand™ Fondo de vidrio para desecador
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Altura (métrico):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Para utilizar con (equipo):
Desecador (tipo: 100mm)
Desecador (tipo: 150mm)
Desecador (tipo: 200mm)
Desecador (tipo: 250mm)
Desecador (tipo: 300mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 143 mm |
| Tipo de producto | Fondo |
| Descripción | D.I.: 91 mm |
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con (equipo) | Desecador (tipo: 150mm) |
| Altura (métrico) | 158 mm |