Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 192 mm |
| Tipo de producto | Fondo |
| Descripción | D.I.: 119 mm |
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con (equipo) | Desecador (tipo: 200mm) |
| Altura (métrico) | 203 mm |