Learn More
Gravis Frascos de vidrio de cuello ancho
Código de producto. p-8000722
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 ml
30 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
110 PCS
paquete de 360
paquete de 86
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11864282 2,5 ml paquete de 360
12646326 30 ml 110 PCS
17624815 100 ml paquete de 86
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11864282 Proveedor Gravis N.º de proveedor A001021110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos de vidrio de cuello ancho Gravis están sellados con tapones de rosca resistentes al agua.
  • Disponibles en una gama de capacidades
  • El cuello ancho facilita el acceso al contenido
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,5 ml
Material De cristal
N.° por paquete 360/paquete
Cantidad 2,5 ml
Tipo de producto Frasco