Learn More
Fisherbrand™ Microelectrodos de pH
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
S7
Diámetro del cuerpo (métrico):
3 mm
4 mm
6 mm
Longitud (métrico):
60 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Intervalo de temperatura de -0 ° a 80 °C
- Cuerpo fabricado con vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos capilares, placas de microtitulación, tubos de ensayo y más |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 4 mm |