Descripción
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Intervalo de temperatura de -0 ° a 80 °C
- Cuerpo fabricado con vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos capilares, placas de microtitulación, tubos de ensayo y más |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 4 mm |