Learn More
Jenway Glass bodied 6mm diameter, 180mm reach probe k=1
Marca:  Jenway 99959-73
Glass bodied 6mm diameter, 180mm reach probe k=1
Código de producto. 15685322
  • 386.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-03-2026