Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón de polipropileno y graduación azul
Código de producto. 11780964
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado cónico estándar NS 7/16
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 34/35
Esmerilado estándar NS 45/40
Esmerilado estándar NS 7/16
Tolerancia:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
±2 ml
± 0,25 ml
0,025 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tolerancia unitSize
11780964 100 mL 12/21 NS esmerilada estándar ±0,1 ml 2 PCS
10218211 10 l Esmerilado estándar NS 45/40 ±2 ml cada uno
10689451 1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar ±0,6 ml 1 PCS
10522891 1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar ±0,4 ml 1 PCS
11760964 10 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml paquete de 2
11708071 10 ml Esmerilado estándar NS 7/16 ±0,025 ml paquete de 2
10561161 2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 ±0,6 ml 1 PCS
11782142 200 mL 14/23 NS esmerilada estándar ±0,15 ml 2 PCS
11718071 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml 2 PCS
11792142 250 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,15 ml 2 PCS
11816993 25 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,06 ml 2 PCS
11728071 25 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml 2 PCS
10244712 20 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,04 ml paquete de 2
11702152 500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 ± 0,25 ml 2 PCS
10646111 5 l Esmerilado estándar NS 34/35 ±1,2 ml cada uno
11770964 50 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,08 ml 2 PCS
11750964 5 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml paquete de 2
11738071 50 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,06 ml 2 PCS
11772142 100 mL 14/23 NS esmerilada estándar ±0,1 ml 2 PCS
11782412 5 ml Esmerilado cónico estándar NS 7/16 0,025 mL 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 11780964 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2820180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno y graduación azul se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 170 mm
Límite de error ±0,1 ml
Junta cónica estándar 12/21 NS esmerilada estándar
Tolerancia ±0,1 ml
Graduated Sí
Clase A