Learn More
Sartorius™ Campana de vidrio
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Pesas de 1 mg a 5 g
Pesas de 10 kg
Pesas de 100 g a 1 kg
Pesas de 1 g a 50 g
Pesas de 20 kg
Pesas de 2 kg a 5 kg
Pesas de 50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Campana |
| Material | Vidrio |
| Forma | Bell |
| Para utilizar con (equipo) | Pesas de 1 mg a 5 g |
| Cantidad | 1 unidad |