Learn More
Sartorius™ Campana de vidrio
Código de producto. 10114321 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Pesas de 1 mg a 5 g
Pesas de 10 kg
Pesas de 100 g a 1 kg
Pesas de 1 g a 50 g
Pesas de 20 kg
Pesas de 2 kg a 5 kg
Pesas de 50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10114321 Pesas de 10 kg cada uno
10104321 Pesas de 1 g a 50 g cada uno
10012191 Pesas de 100 g a 1 kg cada uno
10747232 Pesas de 1 mg a 5 g cada uno
10614102 Pesas de 20 kg cada uno
10174361 Pesas de 50 kg cada uno
10022191 Pesas de 2 kg a 5 kg cada uno
7 options
Código de producto. 10114321
Marca: Sartorius™ YAW04