Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Gránulos de vidrio
Código de producto. p-8010514
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,1 mm
0,30 mm
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10526332 0,1 mm 1 Kg
10648841 0,30 mm 1 Kg
2 options
Código de producto. 10526332
Marca: Edmund Bühler GmbH™ 0001 063
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la disolución de muestras en polvo
  • Hecho de vidrio
  • Sin PbO
  • 1 kg cada uno en botella de plástico
  • Para la disolución de muestras en polvo
Especificaciones
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 0,1 mm
Descripción Sin PbO