Learn More
Hecht Karl™ Bolas de vidrio
Código de producto. p-8000253
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 mm
2 mm
4 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10439411 1 mm 1 KG
10359111 2 mm 1 KG
10073681 4 mm 1 KG
10699421 6 mm 1 KG
4 options
Código de producto. 10439411
Marca: Hecht Karl™ 41401001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio pulido transparente. Las bolas de vidrio Karl Hecht™ pueden usarse como piedras de ebullición, gránulos de mezcla o para columnas de destilación.
 Gránulos de vidrio esféricos, sólidos y pulidos para uso general en laboratorio
Especificaciones
Tipo Bola
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 1 mm
Cantidad Paquete de 1 kg