Learn More
BRAND™ Bureta automática de vidrio - BB
Código de producto. 15895512 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15895512
Marca: BRAND™ 922522
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sin llave de paso intermedia. Incluye frasco.
  • Llave de paso de seguridad
  • Certificado de conformidad individual
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 25 ml
    Material Vidrio
    Graduaciones 0,05 ml
    Incluye Frasco
    Tipo Bureta automática