Descripción
- La capacidad de inclinación ajustable y el control de velocidad variable le permiten lograr una mezcla similar a la mezcla a mano
- La gradilla ajustable revestida de silicona es resistente al deterioro químico
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de balanceo | 20° |
| Capacidad portante (métrico) | 6 kg |
| Intervalo de velocidad | De 2 a 60 rpm |
| Tensión | 240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 37 °C |
| Vataje | 180 W |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Exactitud de temperatura | de 37,7 °C |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fondo (métrico) | 43,18 cm |
| Mostrar más |