Learn More
Ansell™ Guantes pesados Gladiator™ serie 16-650
Código de producto. p-8005273 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 12670772
Marca: Ansell™ 16650080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para la manipulación de vidrio de tensión ligera a baja. El acabado agrietado proporciona al guante un excelente agarre en superficies húmedas, secas y resbaladizas, pero también protege la mano de bordes afilados.
  • Acabado arrugado para agarre en superficies deslizantes y protección contra bordes afilados
  • Revestimiento de caucho natural
  • Construcción cortada y cosida
  • Revestimiento de algodón de interbloqueo
  • Acabado totalmente revestido
  • Puño con manopla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Látex de caucho natural
Color Green
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free No
Material Rubber Latex
Tipo de producto Guantes de peso alto
Tamaño 8
Estilo de dedo Crinkled finish
Para utilizar con (aplicación) Glass repair and replacement Construction Utilities All food processing applications that have food contact Seafood processing
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Interlock Cotton
Revestimiento Algodón interbloqueo
Cantidad 12 pares
Resistente a Buena amortiguación, buena resistencia a los cortes
Serie 16-650
Longitud (imperial) 12.2
Longitud (métrico) 310