Learn More
Sampling Systems™ GL45 Stainless Steel Bottle
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Made from corrosion resistant 316L stainless steel
- Includes a widely used GL45 bottle thread
- Featuring an airtight screw cap with a PTFE sealing ring
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Capacidad (imperial) | 3,4 oz |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Cantidad | 1 Bottle |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Cilíndrico |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Altura (métrico) | 89 mm |
| Tipo de producto | Metal Storage Bottle |
| Mostrar más |