Learn More
Corning™ Tapones de rosca de polipropileno negro GL45
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Gris
Gris claro
Morado
Verde
N.º por caja:
10/caja
20/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Descripción
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 20/caja |
| N.° por paquete | 20/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
| Tipo de producto | Cierre hermético |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de almacenamiento |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |