missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA GL Tube Fittings Elbow
Descripción
- Tube fitting elbow-shaped made of PTFE, two connections with GL thread.
- Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro (métrico) | 32,5 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud global (métrico) | 73 mm |
| Tamaño de rosca | GL 45 |
| Color | White |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?