Learn More
BOLA GL Funnels
Código de producto. 13538360
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13538360 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13538360
Marca: BOLA D73922
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
GL Funnels Screw cap GL 32 made of PPS and leading-in pipe 20 x 17 mm
  • Funnels with a capacity of approx.
  • 100 mL made of borosilicate glass.
  • Inlet tube made of PTFE, connection with ground Joint as insertion for reaction vessels with ground joint sockets.
  • The outlet tube has a length of approx. 64 mm on the lower side.
  • The glass funnel can be fixed in any position.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 20 x 17 mm
Capacidad (métrico) 100 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de junta 29/32 NS