Learn More
BOLA GL Ball Valves
Código de producto. p-200109976
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
65 mm
68 mm
74 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10237311 65 mm cada uno
10734433 68 mm cada uno
10194631 74 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10237311
Marca: BOLA E66420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
GL Ball Valves Type: 2 way, straight bore, cap and grip made of PPS
  • Two-way valve with straight bore and two connections with GL thread or three-way valve with L-shaped bore and three connections with GL thread.
  • Ball-shaped stopcock plug for excellent tightness, free-moving stop valve.
  • Suitable for pressure up to max. 12 bar, or for vacuum. Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud global (métrico) 80 mm
Anchura (métrico) 44 mm
Altura (métrico) 65 mm
Color White