missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GKN2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15546902
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15546902 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15546902 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA545701

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: NIISPSNNGG NVQETVTIDN EKNTAIINIH AGSCSSTTIF DYKHGYIASR Sequence homology: Dog: 85%; Horse: 91%; Human: 100%; Mouse: 85%; Rabbit: 77%; Rat: 92%.

The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GKN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica GKN2
N.º de referencia del gen Q86XP6
Alias de gen 1810036H07Rik; Blot; Blottin; BRICD1B; BRICHOS domain containing 1B; Down-regulated in gastric cancer; down-regulated in gastric cancer GDDR; gastrokine 2; gastrokine-2; GDDR; Gkn2; PRO813; RGD1311934; TFIZ1; trefoil factor interactions(z) 1; UNQ465/PRO813; VLTI465
Símbolos de los genes GKN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human GKN2 (aa 25-74).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 200504
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.