missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GKAP/DLGAP1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98138AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
GKAP/DLGAP1 Polyclonal antibody specifically detects GKAP/DLGAP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| GKAP/DLGAP1 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 532 | |
| DAP1, DAP-1-ALPHA, DAP-1DAP-1-BETA, discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 1, disks large-associated protein 1, GKAPMGC88156, hGKAP, PSD-95/SAP90 binding protein 1, PSD-95/SAP90-binding protein 1, SAP90/PSD-95-associated protein 1, SAPAP1Guanylate kinase-associated protein | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GKAP/DLGAP1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 9229 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido