missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GJB6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16862735 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16862735 20 μL 20 microlitros
16852735 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16862735

Marca: Proteintech 242151AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Gap junctions allow the transport of ions and metabolites between the cytoplasm of adjacent cells. They are formed by two hemichannels, made up of six connexin proteins assembled in groups. Each connexin protein has four transmembrane segments, two extracellular loops, a cytoplasmic loop formed between the two inner transmembrane segments, and the N- and C-terminus both being in the cytoplasm. The specificity of the gap junction is determined by which connexin proteins comprise the hemichannel. In the past, connexin protein names were based on their molecular weight, however the new nomenclature uses sequential numbers based on which form of the gap junction is present. This gene encodes one of the connexin proteins. Mutations in this gene have been found in some forms of deafness and in some families with hidrotic ectodermal dysplasia.

Especificaciones

Antígeno GJB6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GJB6
N.º de referencia del gen O95452
Alias de gen Connexin 30, CX30, DFNA3, DFNA3B, DFNB1B, ED2, EDH, Gap junction beta 6 protein, GJB6, HED
Símbolos de los genes GJB6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GJB6 Fusion Protein Ag21529
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10804
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.