Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para GITR L/TNFSF18 humano
Código de producto. 15445163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445163 96 pruebas 1 set
17195589 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445163 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHTNFSF18
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para ligando de GITR/TNFRSF18 (GITR L) humano cuantifica el GITR L hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el GITRL hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para GITRL humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Las superfamilias de genes del factor de necrosis tumoral (TNF) y del receptor de TNF (TNFR) regulan numerosas funciones biológicas, como la proliferación, diferenciación y supervivencia celulares mediante la regulación de la activación del factor de transcripción NF-kappa-B y varias quinasas de proteínas activadas por mitógeno. El receptor del factor de necrosis tumoral inducido por glucocorticoides (GITR) es un miembro emergente de esta familia que se expresa en células T reguladoras de CD4+ CD25+ y parece tener funciones cruciales de regulación inmunológica. Su ligando GITRL se expresa en células endoteliales y presentadoras de antígenos y puede activar NF-kappa-B, inducir efectos tanto proapoptóticos como antiapoptóticos, inhibir la actividad supresora de las células T reguladoras y coestimular las células T respondedoras a través de GITR. Las formas negativas dominantes de NIK y TRAF2 expresadas en 293 células transfectadas inhibían sustancialmente la activación de NF-kappa-B, lo que sugiere que la vía de GITRL-GITR involucra tanto a NIK como a TRAF2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9UNG2
Intervalo del ensayo 40,96-10.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 25 pg
Intervalo de calibración De 25 pg/mL a 10000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 8995
Símbolo de gen AITRL,GITRL,TL6,TNLG2A,hGITRL
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP1-15D23.1, AITRL, GITRL, TL6, hGITRL
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min