missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GITR (CD357) Mouse anti-Human, BV650, Clone: V27-580, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 747663
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
GITR (CD357) Monoclonal antibody specifically detects GITR (CD357) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| GITR (CD357) | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| V27-580 | |
| Brilliant Violet 650 | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG2b κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido