missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GIPR Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15314521
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15314521 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15314521

Marca: Invitrogen™ PA533585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BLAST analysis of the peptide immunogen showed 100% homology with human protein GHRHR. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Bovine, Dog, Panda (100%) Horse, Rabbit (94%) Marmoset, Hamster (88%) Rat (82%).

GIPR encodes a G-protein coupled receptor for gastric inhibitory polypeptide (GIP), which was originally identified as an activity in gut extracts that inhibited gastric acid secretion and gastrin release, but subsequently was demonstrated to stimulate insulin release in the presence of elevated glucose. Mice lacking this gene exhibit higher blood glucose levels with impaired initial insulin response after oral glucose load. Defect in this gene thus may contribute to the pathogenesis of diabetes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GIPR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica GIPR
N.º de referencia del gen P48546, Q0P543
Alias de gen gastric inhibitory peptide receptor; gastric inhibitory polypeptide receptor; GIP receptor; Gippr; Gipr; GIP-R; Glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor; Gm1081; Gm160; PGQTL2; RATGIPPR
Símbolos de los genes GIPR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 17 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GIPR.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2696, 381853, 484439, 617879
Especies diana Human, Mouse, Canine, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.