missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GIP Monoclonal Antibody (A2), Invitrogen™

Código de producto. 17654256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17654256 20 μL 20 microlitros
17644256 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17654256

Marca: Invitrogen™ MA543801

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes an incretin hormone and belongs to the glucagon superfamily. The encoded protein is important in maintaining glucose homeostasis as it is a potent stimulator of insulin secretion from pancreatic beta-cells following food ingestion and nutrient absorption. This gene stimulates insulin secretion via its G protein-coupled receptor activation of adenylyl cyclase and other signal transduction pathways. It is a relatively poor inhibitor of gastric acid secretion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GIP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica Gip
N.º de referencia del gen P09681
Alias de gen gastric inhibitory polypeptide; Gip; Glucose-dependent insulinotropic peptide; glucose-dependent insulinotropic polypeptide; Gludins; incretin hormone; Rabbit Anti GIP; RATGLUDINS
Símbolos de los genes Gip
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein Gastric Inhibitory Polypeptide. The antigen corresponds to amino acid range Glu22-Arg153 of the target protein.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2695
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.