missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ginsenoside Rc, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Rc, one of major Ginsenosides from Panax ginseng, enhances GABA receptorA (GABAA)-mediated ion channel currents (IGABA). Ginsenoside Rc inhibits the expression of TNF-α and IL-1β.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rc |
| CAS | 11021-14-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C53H90O22 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Panaxoside Rc |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (92.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (46.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@](CC/C=C(C)/C)([C@]1([H])[C@]([C@H](O)C[C@@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@]2(C)CC[C@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@]6([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C4(C)C)([H])[C@@]3(C)CC1)O[C@@H]7O[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O |
| Peso molecular (g/mol) | 1079.27 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?