missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GIMAP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15781011 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15781011 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15781011

Marca: Invitrogen™ PA553067

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ACGGRICAFN NRAEGSNQDD QVKELMDCIE DLLMEKNGDH YTNGLYSLIQ RSKCGPVGSD ERVKEFKQSL IKYMETQRSY TA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 29%, Rat - 33%.

This gene encodes a protein belonging to the GTP-binding superfamily and to the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily of nucleotide-binding proteins. In humans, the IAN subfamily genes are located in a cluster at 7q36.1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GIMAP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica GIMAP2
N.º de referencia del gen Q9UG22
Alias de gen D15S9; GIMAP2; GTPase IMAP family member 2; GTPase, IMAP family member 2; HIMAP2; IAN12; IMAP2; immune-associated nucleotide-binding protein 12; immunity associated protein 2; immunity-associated protein 2; RNF63; ZNF127
Símbolos de los genes GIMAP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GIMAP2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90717).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26157
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.